Learn More
Sampling Systems™ Boîtes à nervures pour séparation d’échantillons en acier standard
Tous les produits Sampling Systems Produits
Click to view available options
Largeur (métrique) de la goulotte:
7 mm
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
75 mm
80 mm
Nbre de goulottes:
8
10
12
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Il suffit de déposer l’échantillon sur le dessus pour séparer l’échantillon en deux
- Fractionne les gouttes d’échantillon dans les boîtes à nervures situées en dessous
- Il est recommandé que la largeur des fentes soit 2,5 à 3 fois supérieure au diamètre de la plus grande particule à diviser
- Disponible dans une vaste gamme de tailles
Spécification
Spécification
| Type de produit | Boîte à nervures |
| Matériau | Acier |
| Capacité (métrique) | 13,14 L |
| Nbre de goulottes | 10 |
| À utiliser avec (application) | Division et réduction des échantillons en vrac |
| Dimensions (L x l x H) | 362 x 216 x 168 mm |
| Largeur (métrique) de la goulotte | 30 mm |