Learn More
Fisherbrand™ Standardization Pipet Tips
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Stérilité:
Stérile
Couleur:
Jaune
Naturel
Conditionnement:
Portoir empilé, 5 x 200
Conditionnement:
1000 pièces
Description
La résine de polypropylène vierge de qualité supérieure et les méthodes de moulage perfectionnées produisent un cône de pipette supérieur et de haute qualité
- Le col souple de ce cône lui permet de s’adapter aux pipettes fabriquées par divers fabricants
- Réduction des coûts et commodité accrue grâce à l’achat d’un moins grand nombre de produits
- Disponible en plusieurs emballages
- Éliminez la nécessité d’acheter des cônes spécifiques aux pipettes
- Certifiées par un laboratoire indépendant
- Non stériles : Exempts de RNases, de DNases, d’ADN et de pyrogènes
Code d’emballage -- BP : conditionnés en vrac ; RI : Inserts pour rack ; HR : Rack à charnière ; HRS : Portoir à charnière ; HR/T : Rack à charnière, sans trace métallique ; LR : Rack à couvercle amovible ; LRS : Rack à couvercle amovible ; SR : rack empilé ; IWS : Emballage individuel.
Spécification
Spécification
| Volume (métrique) | 0,1 à 200 μl |
| Filtré | Sans filtre |
| Stérilité | Stérile |
| Couleur | Naturel |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Longueur (impériale) | 2 in |
| Longueur (métrique) | 5cm |
| Déclaration de pureté | Sans RNase, DNase, ADN, ATP, inhibiteurs de PCR ni pyrogènes |
| Format | Rack |
| Type de pointe | Universal |
| Afficher plus |