Learn More
Stannous chlorure dihydraté, grade réactif ACS, Ricca Chemical
Code produit 31749821
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Bouteille blanche poly à large bouche
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
31749821 500 g Bouteille blanche poly à large bouche 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31749821 Fournisseur Ricca Chemical Company Code fournisseur RDCS1010500B1
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Stannous Chloride Dihydrate
CAS 10025-69-1
Couleur Incolore
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Forme physique Cristalline
Quantité 500 g
Conditionnement Bouteille blanche poly à large bouche
Poids moléculaire (g/mol) 225.65 g/mol
Pourcentage de pureté 98 à 103 %
Qualité ACS