Spécification
| Nom chimique ou matériau | Stannous Chloride Dihydrate |
| Forme physique | Crystalline Powder |
| Quantité | 100 g |
| Poids moléculaire (g/mol) | 225.65 |
| Poids de la formule | 225.6 |