Learn More
Thermo Scientific™ Épreuve d’agglutination au latex Staphaurex™ Plus
Code produit. p-4529263
Click to view available options
Quantité:
150 tests/kit
450 tests/kit
Conditionnement:
150 tests
450 tests
Code produit. 11414099
Marque: Thermo Scientific™ R30950102
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiez les staphylocoques qui possèdent un clumping factor, la protéine A, et / ou des antigènes de surface caractéristiques des souches de SARM et SASM.
Identifiez les staphylocoques qui possèdent un clumping factor, la protéine A, et / ou des antigènes de surface, notamment ceux qui sont caractéristiques des souches de staphylococci aureus résistants à la méticilline (SARM) et de staphylococci aureus sensibles à la méticilline (SASM), à l’aide du test d’agglutination au latex Thermo Scientific™ Staphaurex™ Plus.
Utilisez ce test rapide d’agglutination au latex se servant de particules de latex jaune enduites de fibrinogène humain pour la détection du facteur d’agglutination, d’IgG spécifiques pour la détection de la protéine A et d’antigènes de surface caractéristiques des souches de SARM et de SASM.
En présence d’organismes cibles, les particules de latex s’agglutinent pour donner une réaction positive forte et facilement visible. En l’absence d’organismes cibles, les particules restent en suspension homogène.
Performances éprouvées
  • Faites confiance aux tests éprouvés avec plus de 50 ans de performances éprouvées
  • Maintenez la confiance avec une sensibilité supérieure à 99 % (selon les données disponibles dans les notices fournies)
Efficacité du flux de travaux
  • Les réactions claires et fiables fournissent des résultats faciles à lire
  • Améliorez la productivité grâce à un kit compact, aux réactifs avec des codes couleur et une station de travail pratique
Solution économique
  • Rationalisez les dépenses en achetant séparément les composants du kit
  • Gagnez du temps, de l’argent et des ressources en faisant appel à une seule société, une seule source, pour un ensemble complet de solutions d’identification pour les Staphylocoques
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific en regroupant des tests manuels semi-automatisés et entièrement automatisés performants ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic pour offrir une solution complète et de bout en bout pour livrer rapidement les produits dont vous avez besoin et produire les résultats de qualité dont votre laboratoire dépend.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 2°C à 8°C
Description Épreuve d’agglutination au latex Staphaurex Plus
Marquage CE Oui
Substances à analyser détectables Staphylocoques
Type Kit de test de Staphylococcus aureus
Comprend Latex pour épreuve, cartes de réactions jetables, bâtonnets d‘échantillonnage et de mélange jetables
Quantité 150 tests/kit
Classe d’organisme cible Staphylococcus aureus