Learn More
Amidon 5 g/L dans la solution d’indicateur d’eau Pour l’iodométrie, Chem Lab
Spécification
Spécification
| Couleur | Incolore |
| CAS | 9005-84-9 |
| Point d’ébullition | 100 °C |
| Point de fusion | 0 °C |
| Concentration | 5 g/L |
| Densité | 1 g/mL |
| Conditionnement | Polyéthylène |
| Quantité | 250 ml |
| Forme physique | Liquide |