Learn More
Amidon de pomme de terre, soluble, poudre, BAKER ANALYZED™ ACS Réactif, J.T.Baker™
Code produit. p-5391269 Tous les produits J.T.Baker Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
2.50kg
500g
Code produit. 15598194
Marque: Avantor J.T.Baker 400601
This item is not returnable. View return policy
Produits chimiques de haute qualité pour une utilisation en laboratoire et un usage industriel spécialisé
    Pour l’iodométrie
Chemical Identifiers
CAS 9005-84-9
Formule moléculaire C12H22O11
Poids moléculaire (g/mol) 342.297
Clé InChI GUBGYTABKSRVRQ-ASMJPISFSA-N
Synonyme alpha-maltose, maltose, starch, soluble, glcalpha1-4glca, unii-15sug9ad26, glcalpha1-4glcalpha, amylodextrin, starch solution, alpha-malt sugar, 4-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranose
CID PubChem 439341
ChEBI CHEBI:18167
Nom IUPAC (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroxyméthyl)-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxyméthyl)oxane-3-yl]oxyoxane-3,4,5-triol
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)O)CO)O)O)O)O
Specifications
Nom chimique ou matériau Starch
Note relative au nom Soluble Potato
Conditionnement Flacon poly
Quantité 500 g
Gravité spécifique 1L = 1.50kg
Qualité Réactif ACS BAKER ANALYZED™
Forme physique Poudre