Learn More
Solution d’amidon, qualité EP, Reagecon™
BIOPHARMA
Code produit 11404749 Tous les produits Reagecon Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 ml
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11404749 100 ml 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11404749 Fournisseur Reagecon Code fournisseur 1085103
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Fabriquée conformément à Eu. Ph. Chapitre 4 (4.1.1) et préparé dans une installation ISO 9001. La solution d’amidon, qualité EP, Reagecon™ est un réactif prêt à l’emploi avec 1 g d’amidon soluble dans une solution d’eau et d’iodure de mercure pour les titrations manuelles et automatisées, notamment les titrations redox.
La solution d’amidon est souvent utilisée comme réactif indicateur dans les titrations redox, où elle devient bleue en présence d’un agent oxydant et incolore avec une exposition à un agent réducteur.
Cette solution d’amidon est préparée en mélangeant 1,0 g d’amidon soluble avec 5 ml d’eau, puis en agitant le mélange dans 100 ml d’eau bouillante contenant 10 mg d’iodure de mercure.
  • Fabriquée dans une installation conforme ISO 9001 selon les directives de Eu. Ph. Directives du chapitre 4 (4.1.1)
  • Fourni avec un certificat d’analyse et une étiquette indiquant le lot et la date d’expiration
  • Le produit prêt à l’emploi élimine le temps et la main-d’œuvre de la préparation de réactifs précis et de solutions volumétriques
Spécification
Nom chimique ou matériau Soluble starch
CAS 9005-84-9, 7774-29-0, 7732-18-5
Couleur Sans désignation
Certificat d’analyse oui
Forme physique Liquide
Quantité 100 ml
Formule 1,0 g d’amidon soluble +5 ml d’eau R, versé dans 100 ml d’eau bouillante +10 mg d’iodure de mercure
Formule moléculaire C12H22O11
Conditionnement Inviolable
Synonyme Amylodextrin solution, Soluble starch solution
Poids de la formule 342,30 g/mol
Qualité Eu. Ph. Chapitre 4(4.1.1)