Learn More
Amidon, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100mL
500mL
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Starch |
| CAS | 9005-84-9, 7732-18-5 |
| Forme physique | Solution |
| Point d’ébullition | 100.0°C |
| Formule moléculaire | (C6H10O5)n |
| Numéro MDL | MFCD00082026 |
| Densité | 1.0000g/mL |
| Quantité | 100 mL |
| Qualité | Pures |
| Conditionnement | Flacon en plastique |
| Afficher plus |