Learn More
IBA Lifesciences Vecteurs accepteurs pESG-IBA StarGate™ pour l’expression mammifère
Tous les produits IBA Lifesciences ProduitsDescription
Vecteurs d’expression mammifère pESG-IGA
Le pESG-IBA est un petit vecteur d’expression recommandé pour l’expression transitoire des protéines dans les lignées cellulaires fournissant un grand antigène T SV40 pour la réplication extrachromosomique avec SV40 ori. NeoR pour la génération de lignées cellulaires stables.
- Promoteur immédiat-précoce du cytomégalovirus (CMV) : expression constitutive de haut niveau
- SV40 ori : origine de la réplication pour la réplication extrachromosomique pilotée par un grand antigène T SV40 (tel que fourni par les cellules HEK293T ou COS-1, -3, -7)
- CoIE1 + Amp : pour la propagation chez l’ E. coli
- NeoR : gène de résistance à la néomycine pour générer des lignées cellulaires stables
- BM40 : signal de sécrétion pour transférer la protéine exprimée dans le milieu (pas pour tous les vecteurs disponibles)
Système StarGate™
IBA a mis au point StarGate pour fournir un processus de clonage simple, rapide et très efficace pour les gènes d’intérêt (GOI) à utiliser dans l’expression fonctionnelle, la purification, la détection, l’immobilisation ou la séparation des protéines recombinantes :
- Modification supplémentaire minimale du gène en raison de sites combinatoires courts
- Efficacité inhérente du clonage à haut niveau due à une réaction dirigée (aucun équilibre)
- Les GOI sont clonés pour obtenir un vecteur donneur ; 2 gènes minimum peuvent être combinés à l’aide du clonage de fusion
- Les gènes sont ensuite transférés dans des vecteurs accepteurs qui offrent un environnement génétique optimal
- Le vecteur d’expression final, le vecteur de destination, est alors placé dans l’hôte correspondant
Spécification
Spécification
| Format | Liquide |
| À utiliser avec (équipement) | Système StarGate™, cellules hôtes de mammifères |
| Agent d’induction | Grand antigène T SV40 (ex. : COS1 ou COS7) |
| Comprend | Neomycin resistance gene |
| pH | 8 |
| Accélérateur | Human CMV Immediate-early |
| Type de produit | Acceptor Vector for mammalian expression |
| Tampon de stockage | Tampon TE de 20 μl : 10 mm de Tris-HCl, 1 mm d’EDTA / 5 μg |
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C pour une utilisation fréquente, -20°C pour un stockage à long terme |
| Marqueur de protéine | 6xHistidine-tag pour extrémité C-terminale |
| Afficher plus |