Learn More
IBA Lifesciences Vecteurs accepteurs pESG-IBA StarGate™ pour l’expression mammifère
Tous les produits IBA Lifesciences Produits
Descripción
Le pESG-IBA est un petit vecteur d’expression recommandé pour l’expression transitoire des protéines dans les lignées cellulaires fournissant un grand antigène T SV40 pour la réplication extrachromosomique avec SV40 ori.
- NeoR pour la génération de lignées cellulaires stables.
- Promoteur immédiat-précoce du cytomégalovirus (CMV) : expression constitutive de haut niveau
- SV40 ori : origine de la réplication pour la réplication extrachromosomique pilotée par un grand antigène T SV40 (tel que fourni par les cellules HEK293T ou COS-1, -3, -7)
- CoIE1 + Amp : pour la propagation dans E. coli
- NeoR : gène de résistance à la néomycine pour générer des lignées cellulaires stables
- BM40 : signal de sécrétion pour transférer la protéine exprimée dans le milieu (pas pour tous les vecteurs disponibles)
Veuillez noter que le clonage dans les vecteurs accepteurs pESG-IBA nécessite obligatoirement l’enzyme de restriction Esp3I car aucun autre MCS n’est disponible pour l’intégration d’un gène d’intérêt. En plus du clonage direct du gène d’intérêt dans les vecteurs pESG-IBA avec Esp3I, une autre option via un vecteur d’entrée est possible car aucun autre MCS n’est disponible pour l’intégration d’un gène d’intérêt. En plus du clonage direct du gène d’intérêt dans les vecteurs pESG-IBA avec Esp3I, une autre option via un vecteur d’entrée est possible.
Especificaciones
Especificaciones
| Format | Liquide |
| À utiliser avec (équipement) | Système StarGate™, cellules hôtes de mammifères |
| Agent d’induction | Grand antigène T SV40 (ex. : COS1 ou COS7) |
| Comprend | Gène de résistance à la néomycine |
| pH | 8 |
| Accélérateur | CMV humain immédiat / précoce |
| Type de produit | Vecteur accepteur pour l’expression chez les mammifères |
| Tampon de stockage | Tampon TE de 20 μl : 10 mm de Tris-HCl, 1 mm d’EDTA / 5 μg |
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C pour une utilisation fréquente, -20°C pour un stockage à long terme |
| Marqueur de protéine | Marqueur Twin-Strep-tag™ pour extrémité C-terminale et marqueur GST-tag pour extrémité N-terminale |
| Mostrar más |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.