Learn More
IBA Lifesciences Vecteurs accepteurs pESG-IBA StarGate™ pour l’expression mammifère
Codice prodotto. 15663788 Sfoglia Tutto IBA Lifesciences Prodotti
Click to view available options
Vecteur:
pESG-IBA 102
pESG-IBA 103
pESG-IBA 104
pESG-IBA 105
pESG-IBA 123
pESG-IBA 142
pESG-IBA 143
pESG-IBA 145
pESG-IBA 162
pESG-IBA 164
pESG-IBA 167
pESG-IBA 168
pESG-IBA 23
pESG-IBA 25
pESG-IBA 3
pESG-IBA 33
pESG-IBA 35
pESG-IBA 43
pESG-IBA 45
pESG-IBA 5
pESG-IBA 62
pESG-IBA 63
pESG-IBA 64
pESG-IBA 65
pESG-IBA wt1
pESG-IBA wt2
Dimensione della confezione:
5µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15663788
Marca: IBA Lifesciences 54463001
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Conçu pour une expression constitutive de haut niveau des protéines recombinantes dans une large gamme de cellules hôtes de mammifères via le promoteur CMV, avec réplication dans des lignées cellulaires qui sont infectées de manière latente par l’antigène grand T SV40.
Vecteurs d’expression mammifère pESG-IGA
Le pESG-IBA est un petit vecteur d’expression recommandé pour l’expression transitoire des protéines dans les lignées cellulaires fournissant un grand antigène T SV40 pour la réplication extrachromosomique avec SV40 ori. NeoR pour la génération de lignées cellulaires stables.
  • Promoteur immédiat-précoce du cytomégalovirus (CMV) : expression constitutive de haut niveau
  • SV40 ori : origine de la réplication pour la réplication extrachromosomique pilotée par un grand antigène T SV40 (tel que fourni par les cellules HEK293T ou COS-1, -3, -7)
  • CoIE1 + Amp : pour la propagation chez l’ E. coli
  • NeoR : gène de résistance à la néomycine pour générer des lignées cellulaires stables
  • BM40 : signal de sécrétion pour transférer la protéine exprimée dans le milieu (pas pour tous les vecteurs disponibles)
Système StarGate™
IBA a mis au point StarGate pour fournir un processus de clonage simple, rapide et très efficace pour les gènes d’intérêt (GOI) à utiliser dans l’expression fonctionnelle, la purification, la détection, l’immobilisation ou la séparation des protéines recombinantes :
  • Modification supplémentaire minimale du gène en raison de sites combinatoires courts
  • Efficacité inhérente du clonage à haut niveau due à une réaction dirigée (aucun équilibre)
  • Les GOI sont clonés pour obtenir un vecteur donneur ; 2 gènes minimum peuvent être combinés à l’aide du clonage de fusion
  • Les gènes sont ensuite transférés dans des vecteurs accepteurs qui offrent un environnement génétique optimal
  • Le vecteur d’expression final, le vecteur de destination, est alors placé dans l’hôte correspondant
Specifica
Format Liquide
À utiliser avec (équipement) Système StarGate™, cellules hôtes de mammifères
Agent d’induction Grand antigène T SV40 (ex. : COS1 ou COS7)
Comprend Neomycin resistance gene
pH 8
Accélérateur Human CMV Immediate-early
Type de produit Acceptor Vector for mammalian expression
Tampon de stockage Tampon TE de 20 μl : 10 mm de Tris-HCl, 1 mm d’EDTA / 5 μg
Contenu et stockage 2°C à 8°C pour une utilisation fréquente, -20°C pour un stockage à long terme
Marqueur de protéine FLAG-tag pour extrémité C-terminale
Concentration 250 ng/μl
Quantité 5 μg
Vecteur pESG-IBA 63
Couleur Clear
À utiliser avec (application) Clonage de gènes d’intérêt pour une utilisation dans l’expression fonctionnelle, la purification, la détection, l’immobilisation ou la séparation des protéines recombinantes
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato