Learn More
IBA Lifesciences Vecteurs accepteurs pPSG-IBA StarGate™ pour l’expression d’E. coli
Permet une expression de haut niveau chez l’E. coli par le promoteur T7 en fournissant des environnements génétiques spécifiques pour une expression et une purification optimales des protéines non toxiques.
220.00€
Spécification
Format | Liquid |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | StarGate™ System, E. Coli BL21(DE3) |
Agent d’induction | E. coli host with T7 RNA polymerase gene (e.g. BL21(DE3)) |
pH | 8 |
Accélérateur | T7 |
Code produit | Marque | Description | Marqueur de protéine | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Marqueur de protéine | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15633758
|
IBA Lifesciences
5-4200-001 |
pPSG-IBA wt1 | Pas de balise d’affinité |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
15643758
|
IBA Lifesciences
5-4203-001 |
pPSG-IBA 3 | Strep-tag pour extrémité C-terminale |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
15653758
|
IBA Lifesciences
5-4205-001 |
pPSG-IBA 5 | Strep-tag pour extrémité N-terminale |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
15663758
|
IBA Lifesciences
5-4223-001 |
pPSG-IBA 23 | Strep-tag pour extrémité C-terminale et GST-tag pour extrémité N-terminale |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
15673758
|
IBA Lifesciences
5-4225-001 |
pPSG-IBA 25 | GST-tag pour extrémité N-terminale |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
15683758
|
IBA Lifesciences
5-4233-001 |
pPSG-IBA 33 | Histidine-tag pour extrémité C-terminale |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
15693758
|
IBA Lifesciences
5-4235-001 |
pPSG-IBA 35 | 6xHistidine-tag pour extrémité N-terminale |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
15603768
|
IBA Lifesciences
5-4243-001 |
pPSG-IBA 43 | Strep-tag pour extrémité C-terminale et 6xHistidine-tag pour extrémité N-terminale |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
15613768
|
IBA Lifesciences
5-4245-001 |
pPSG-IBA 45 | Strep-tag pour extrémité N-terminale et 6xHistidine-tag pour extrémité C-terminale |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
15623768
|
IBA Lifesciences
5-4262-001 |
pPSG-IBA 62 | Strep-tag pour extrémité C-terminale et FLAG-tag pour extrémité N-terminale |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
15633768
|
IBA Lifesciences
5-4263-001 |
pPSG-IBA 63 | FLAG-tag pour extrémité C-terminale |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
15643768
|
IBA Lifesciences
5-4264-001 |
pPSG-IBA 64 | Strep-tag pour extrémité N-terminale et FLAG-tag pour extrémité C-terminale |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
15653768
|
IBA Lifesciences
5-4265-001 |
pPSG-IBA 65 | FLAG-tag pour extrémité N-terminale |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
15663768
|
IBA Lifesciences
5-4303-001 |
pPSG-IBA 103 | Twin-Strep-tag pour extrémité C-terminale |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
15673768
|
IBA Lifesciences
5-4305-001 |
pPSG-IBA 105 | Twin-Strep-tag pour extrémité N-terminale |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
15683768
|
IBA Lifesciences
5-4323-001 |
pPSG-IBA 123 | Twin-Strep-tag pour extrémité C-terminale et GST-tag pour extrémité N-terminale |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
15693768
|
IBA Lifesciences
5-4343-001 |
pPSG-IBA 143 | Twin-Strep-tag pour extrémité C-terminale et 6xHistidine pour extrémité N-terminale |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
15603778
|
IBA Lifesciences
5-4345-001 |
pPSG-IBA 145 | Twin-Strep-tag pour extrémité N-terminale et 6xHistidine-tag pour extrémité C-terminale |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
15613778
|
IBA Lifesciences
5-4362-001 |
pPSG-IBA 162 | Twin-Strep-tag pour extrémité C-terminale et FLAG-tag pour extrémité N-terminale |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
15623778
|
IBA Lifesciences
5-4364-001 |
pPSG-IBA 164 | Twin-Strep-tag pour extrémité N-terminale et FLAG-tag pour extrémité C-terminale |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
15633778
|
IBA Lifesciences
5-4367-001 |
pPSG-IBA 167 | Twin-Strep-tag / FLAG-tag pour extrémité N-terminale |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
15643778
|
IBA Lifesciences
5-4368-001 |
pPSG-IBA 168 | Twin-Strep-tag / FLAG-tag pour extrémité C-terminale |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
Vecteurs d’expression d’E. coli pPSG-IGA :
Les vecteurs pPSG-IBA utilisent le promoteur T7 et l’ARN polymérase T7 pour la transcription de haut niveau du gène d’intérêt. Étant donné que le promoteur T7 est plus fort que le promoteur tet, les vecteurs pPSG-IBA sont recommandés dans les cas où l’expression avec le promoteur tet n’entraîne pas de rendements significatifs de la protéine recombinante.
- Expression de haut niveau chez l’E. coli par le promoteur bactériophage T7
- Transcription de haut niveau par l’ARN polymérase T7 dans les souches BL21
- Expression de haut niveau de protéines non toxiques
- Induction par IPTG
- Convient à la transcription / traduction in vivo
Système StarGate™
IBA a mis au point StarGate pour fournir un processus de clonage simple, rapide et très efficace pour les gènes d’intérêt (GOI) à utiliser dans l’expression fonctionnelle, la purification, la détection, l’immobilisation ou la séparation des protéines recombinantes :
- Modification supplémentaire minimale du gène en raison de sites combinatoires courts
- Efficacité inhérente du clonage à haut niveau due à une réaction dirigée (aucun équilibre)
- Les GOI sont clonés pour obtenir un vecteur donneur ; 2 gènes minimum peuvent être combinés à l’aide du clonage de fusion
- Les gènes sont ensuite transférés dans des vecteurs accepteurs qui offrent un environnement génétique optimal
- Le vecteur d’expression final, le vecteur de destination, est alors placé dans l’hôte correspondant
Spécification
Liquid | |
E. coli host with T7 RNA polymerase gene (e.g. BL21(DE3)) | |
T7 | |
20 μL TE buffer: 10 mm Tris-HCl, 1 mm EDTA / 5 μg | |
250 ng/μl | |
Longueur totale : 3469 | |
Clonage de gènes d’intérêt pour une utilisation dans l’expression fonctionnelle, la purification, la détection, l’immobilisation ou la séparation des protéines recombinantes |
StarGate™ System, E. Coli BL21(DE3) | |
8 | |
Acceptor Vector for E. coli expression | |
2°C to 8°C for frequent usage, -20°C for long-term storage | |
5 μg | |
Clear |