Learn More
Metro™ Tables de travail fixes compactes avec cadre à 3 côtés
Code produit. 15907351
Click to view available options
Dimensions (P x L x H):
24 x 36 x 34 in
24 x 48 x 34 in
24 x 60 x 34 in
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15907351
Marque: Metro™ WTS2436US
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Optimisez chaque pouce avec les tables de travail fixes compactes Metro™ avec cadre à 3 côtés. Fabriqués à partir de composants en acier inox durable pour résister aux applications et environnements les plus difficiles. S’assemblent facilement en quelques minutes sans utiliser d’outils spéciaux.
  • Les unités peuvent être montées en quelques minutes sans utiliser d’outils spéciaux
  • L’étagère inférieure est réglable par incréments de 1 po
  • La construction robuste fournit une charge nominale robuste de 800 lb
  • Les composants en acier inox de type 304 conviennent particulièrement aux applications et environnements les plus difficiles
  • Les montants de 1 po de diamètre et brevetés de construction d’étagère Super Erecta assurent une table rigide et sans balancement
  • L’acier inox de calibre 14 robuste élimine virtuellement tout bourdonnement
  • Utilise un pied de mise à niveau
Garantie
Le produit sera exempt de défauts de matériel et de fabrication dans le cadre d’une utilisation, d’un service et d’une maintenance normaux pour une période d’un (1) an à compter de la date d’expédition du produit par le vendeur, sauf indication contraire par écrit du vendeur.
Spécification
Type de produit Table fixe
Couleur Argent
Profondeur (impériale) 24 po
Dimensions (P x L x H) 24 x 36 x 34 in
Hauteur (impériale) 34 po
Capacité de charge (impériale) 800 lb
Capacité de charge (métrique) 363 kg
Poids (impériale) 53 lb
Largeur (impériale) 36 in
Matériau Acier inoxydable (304)