Learn More
Staurosporine, Fisher BioReagents
Code produit. 10042804
Click to view available options
Quantité:
1 mg
100 μg
500 μg
Conditionnement:
Micro tube en poly
Conditionnement:
100µg
1mg
500µg
Code produit. 10042804
Marque: Fisher BioReagents BP2541100
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
La staurosporine est un puissant inhibiteur de la protéine kinase utile dans les études sur la phosphorylation des protéines dans la régulation des fonctions cellulaires.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 62996-74-1
Formule moléculaire C28H26N4O3
Poids moléculaire (g/mol) 466.541
Clé InChI HKSZLNNOFSGOKW-ZYSRIHRCSA-N
Synonyme staurosporine, kinome_3629
CID PubChem 49831000
SMILES CC12C(C(CC(O1)N3C4=CC=CC=C4C5=C6C(=C7C8=CC=CC=C8N2C7=C53)CNC6=O)NC)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Staurosporine
Note relative au nom From Streptomyces sp.
Point de fusion 270°C
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage > 98.0 %
Conditionnement Micro tube en poly
Quantité 100 μg
Merck Index 15, 8928
Solvants résiduels Pass Test
Poids de la formule 466.5
Pourcentage de pureté >98.0%
Forme physique Solide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Staurosporine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
Mention de danger
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.