Learn More
Keystone Cleanroom Products Points indicateurs de vapeur
Tous les produits Keystone Cleanroom Products ProduitsDescription
- Conçus pour une utilisation dans des autoclaves à vapeur fonctionnant à 121°C / 1 bar ou 134°C / 2 bar
- Le changement de couleur des indicateurs du procédé de stérilisation dépend de la dose
- 11140-1:2009 Stérilisation des produits de santé - Indicateurs chimiques - Partie 1 : Exigences générales
- Les indicateurs de procédé de stérilisation ne sont pas des dosimètres
- Le changement de couleur des indicateurs de procédé de stérilisation indique l’exposition au procédé
- Le processus lui-même doit être validé afin d’assurer la stérilité des produits
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Certifications/Conformité | COC |
| Type de bouchon | None |
| Couleur | Rose |
| Jetable | Oui |
| Matériau | Papier, plastique |
| Stérilité | Non stérile |
| Sans latex | Oui |
| Plage de températures (impériale) | <250°F |
| Plage de températures (métrique) | <125°C |
| Afficher plus |