Description
- Low-maintenance
- Hot steam sterilizable
- CIP and SIP able
- SILAMID™ ref.
- Ceramic diaphragm
- VP screw plug head
Spécification
Spécification
| Matériau | Arbre en verre |
| Plage de pH | 0 à 14 |
| Type | Électrode pH combinée |
| Comprend | Tête de fiche à vis |
| Membrane | Sphere |
| Modèle | SL 82-120pHT VP |
| Sonde | Pt 100 |
| Gamme de température (métrique) | 0°C à 140°C |
| Longueur (métrique) | 120 mm |
| Diamètre (métrique) | 12 mm |