Learn More
Acide stéarique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11434943
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11434943 25 g 25g
11424943 5 g 5g
11444943 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11434943 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12244.14
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
View all promotions
 Article restreint
En stock
Add to basket
Edge
This item is not returnable. View return policy
CAS: 57-11-4 | C18H36O2 | 284.48 g/mol
A saturated fatty acid Stearic acid is used as a raw material in the production of detergents, surfactants, soaps, and cosmetics such as shampoos and shaving cream products. Its salts are used to soften polyvinyl chloride and a component of grease. It is used for the preparation of softeners in textile sizing with castor oil and dietary supplements. It acts as a hardener in candles with simple sugar or corn syrup. It is utilized for the coating of metal powders like aluminum and iron in fireworks. It finds application as a common lubricant during injection molding and pressing of ceramic powders. It acts as a key raw material for the synthesis of stearyl alcohol by reduction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide stéarique à acides gras saturés est utilisé comme matière première dans la production de détergents, de surfactants, de savons et de cosmétiques tels que les shampooings et les crèmes à raser. Ses sels sont utilisés pour adoucir le polychlorure de vinyle et il s’agit d’un composant de la graisse. Il est utilisé pour la préparation d’adoucissants dans l’apprêt de textiles avec de l’huile de ricin et des compléments alimentaires. Il agit comme durcisseur dans les bougies avec le sucre simple ou le sirop de maïs. Il est utilisé pour le revêtement de poudres métalliques comme l’aluminium et le fer dans les feux d’artifices. Il trouve son application comme lubrifiant commun lors du moulage par injection et du pressage de poudres céramiques. Il agit comme matière première clé pour la synthèse de l’alcool stéarylique par réduction.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol, le diméthylsulfoxyde, le diméthylformamide, le terachlorure de carbone, le toluène, le chloroforme, l’acétone et le disulfure de carbone. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les bases, les agents oxydants et les agents réducteurs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 57-11-4
Formule moléculaire C18H36O2
Poids moléculaire (g/mol) 284.48
Numéro MDL MFCD00002752
Clé InChI QIQXTHQIDYTFRH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme stearic acid, stearophanic acid, n-octadecanoic acid, cetylacetic acid, pearl stearic, stearex beads, octadecansaeure, stearinsaeure, vanicol, 1-heptadecanecarboxylic acid
CID PubChem 5281
ChEBI CHEBI:28842
Nom IUPAC Acide octadécanoïque
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
Specifications
Nom chimique ou matériau Stearic Acid
Point de fusion 69°C to 72°C
Densité 0.941
Point d’ébullition 232°C (15 mmHg)
Point d’éclair 196°C (384°F)
Plage de pourcentage du dosage 98%
Quantité 25 g
Beilstein 608585
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol,dimethyl sulfoxide,dimethyl formamide,carbon terachloride,toluene,chloroform,acetone and carbondisulfide. Insoluble in water.
Poids de la formule 284.48