Learn More
Acide stéarique, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
Spécification
Spécification
| Point de fusion | 67°C |
| Couleur | Blanc |
| Point d’ébullition | 361°C |
| Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |
| Quantité | 100 g |
| Poids de la formule | 284.47g/mol |
| Forme physique | Solide |