Learn More
Stearic acid, MedChemExpress
Code produit 16442389
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16442389 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16442389 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB2219
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
MedChemExpress Stearic acid is a long chain dietary saturated fatty acid which exists in many animal and vegetable fats and oils.
Stearic acid is a long chain dietary saturated fatty acid which exists in many animal and vegetable fats and oils.
Spécification
Nom chimique ou matériau Stearic acid
CAS 57-11-4
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C18H36O2
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité DMSO : 125 mg/mL (439.40 mM; Need ultrasonic)
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 284.48
Poids de la formule 284.48
Pourcentage de pureté 97.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death