Learn More
Acide stéarique NF/FCC en poudre, Macron Fine Chemicals™
Code produit 15517994
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
POLYSTORMOR
STAKMOR
Conditionnement:
2.50kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15517994 2.5 kg STAKMOR 2.50kg
15507994 500 g POLYSTORMOR 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15517994 Fournisseur Avantor Macron Code fournisseur 221605
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 57-11-4
Formule moléculaire C18H36O2
Poids moléculaire (g/mol) 284.48
Numéro MDL MFCD00002752
Clé InChI QIQXTHQIDYTFRH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme stearic acid, stearophanic acid, n-octadecanoic acid, cetylacetic acid, pearl stearic, stearex beads, octadecansaeure, stearinsaeure, vanicol, 1-heptadecanecarboxylic acid
CID PubChem 5281
ChEBI CHEBI:28842
Nom IUPAC Acide octadécanoïque
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Stearic Acid
Conditionnement STAKMOR
Quantité 2.5 kg
Poids de la formule 284.48
Qualité FCC/NF
Forme physique Poudre