Learn More
Acide stéarique, poudre (pressée trois fois), N.F., J.T. Baker™
Tous les produits J.T.Baker Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
1.5 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
1.50kg
500g
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Stearic Acid |
| Point d’éclair | 196.00°C |
| Conditionnement | Flacon poly |
| Quantité | 1.5 kg |
| Gravité spécifique | 1L = 0.94kg |
| Poids de la formule | 284.48 |
| Qualité | NF |
| Forme physique | Poudre (pressée trois fois) |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Stearic acid
- Attention
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- MIXTURE LIST-Contient: Stearic acid