Learn More
Stéarate de stéaryle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-2692228 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 10712653
Marque: Thermo Scientific Acros 368110010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2778-96-3 | C36H72O2 | 536.97 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2778-96-3
Formule moléculaire C36H72O2
Poids moléculaire (g/mol) 536.97
Numéro MDL MFCD00056225
Clé InChI NKBWPOSQERPBFI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme stearyl stearate, octadecyl stearate, octadecanoic acid, octadecyl ester, stearic acid stearyl ester, unii-5wx2egd0dk, stearic acid, stearyl ester, octadecanyl octadecanoate, 5wx2egd0dk, stearic acid, octadecyl ester, cyclochem ss
CID PubChem 17720
Nom IUPAC Octadécanoate d’octadécyle
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Stearyl stearate
Note relative au nom 98%
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)16COO(CH2)17CH3
Quantité 1 g
Poids de la formule 536.97
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre ou plaquettes