Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Tables de centrifugeuse en acier
Code produit. p-8012666
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Sigma 2-16K, Sigma 2-16KC, Sigma 2-16KCH
Sigma 3-16, Sigma 3-18
Description:
490 mm L x 684 mm P x 515 mm H
550 mm L x 600 mm P x 497 mm H
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10195832
Marque: Sigma Laborzentrifugen™ 17920
Utilisez ces tables de centrifugeuse pour un large éventail d’applications. Les tables de centrifugeuse en acier Sigma™ sont fabriquées en tôle d’acier avec deux portes et un espace pour les accessoires.
  • Avec 2 portes
  • Fabriquées en tôle d’acier vernie
  • Avec espace pour accessoires
  • Mobiles sur roulettes verrouillables
Spécification
Type Table de centrifugeuse
Matériau Acier
À utiliser avec (équipement) Sigma 2-16K, Sigma 2-16KC, Sigma 2-16KCH
Description 550 mm L x 600 mm P x 497 mm H
Hauteur (métrique) 497 mm
Largeur (métrique) 550 mm