missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Tables de centrifugeuse en acier, 616 mm P x 570 mm L x 481 mm H
Utilisez ces tables de centrifugeuse pour un large éventail d’applications. Les tables de centrifugeuse en acier Sigmatrade; sont fabriquées en tôle d’acier avec deux portes et un espace pour les accessoires.
Marque: Sigma Laborzentrifugen™ 17923
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
pulli Avec 2 portes /lili Fabriquées en tôle d’acier vernie /lili Avec espace pour accessoires /lili Mobiles sur roulettes verrouillables /li/ul/pSpécification
Table de centrifugeuse | |
Sigma 3-30K | |
481 mm |
Acier | |
570 x 616 x 481 mm (l x P x H) | |
570 mm |