Learn More
Brady™ Sécurité de chaîne maximale
Code produit. 11746925
Click to view available options
Diamètre (métrique):
8 mm
10 mm
Conditionnement:
1 PK
Code produit. 11746925
Marque: Brady™ 805846
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Plus sûre que les câbles en acier.
  • Fourni avec un manchon en tissu qui protège les peintures et le chrome contre les dommages
Spécification
Type de produit Chaîne
Alternate Part Number CHAIN SECURITY 10 MM 2 PK
Diamètre (métrique) 10 mm
Quantité 2/boîte