Learn More
Brady™ Sécurité de chaîne maximale
Plus sûre que les câbles en acier.
171.00€ - 272.00€
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15693537
|
Brady™
805846 |
Sécurité de chaîne maximale : 10 mm de dia. |
272.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 23-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15683537
|
Brady™
805845 |
Sécurité de chaîne maximale : 8 mm de dia. |
178.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 23-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11736925
|
Brady™
805845 |
Sécurité de chaîne maximale : 8 mm de dia. |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11746925
|
Brady™
805846 |
Sécurité de chaîne maximale : 10 mm de dia. |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Fourni avec un manchon en tissu qui protège les peintures et le chrome contre les dommages
Spécification
Chaîne | |
2/boîte |