Learn More
Nabertherm™ Bacs collecteurs en acier
Code produit. 11929755 Tous les produits Nabertherm Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
15 cm
19 cm
22 cm
Profondeur (métrique):
13 cm
16 cm
23 cm
33 cm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11929755
Marque: Nabertherm™ 691400145
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Bac collecteur pour la protection du four et un chargement aisé.
  • Temp. max : 1100°C
  • Hauteur : 20 mm
Spécification
À utiliser avec (équipement) Adapté pour les fours : L(T) 3, LV(T) 3
max. (métrique) 1100°C
Type Bac collecteur
À utiliser avec (application) Fours à moufle
Matériau Acier
Longueur (métrique) 15 cm
Largeur (métrique) 14 cm
Hauteur (métrique) 2 cm
Profondeur (métrique) 13 cm