Learn More
Robin™ Portoir en inox pour boîtes
Code produit. 11969627
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Jaune
Conditionnement:
6 pièces
Code produit. 11969627
Marque: Robin™ YX261
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
  • Portoir pour boîte Pétri φ 90mm
  • Conforme NF V 08-002 et ISO 7218
  • Color codé et autoclavable
  • Base acier inox et tiges acier avec peinture cuite au four
  • Assure une bonne homogénéité de température pendant l'incubation
  • Portoir 1 pile de 6 boîtes φ 90mm
Spécification
Couleur Bleu