Learn More
Bochem™ Récipients pour pansements en acier avec couvercle et poignée intégrale
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
102 dia. x 80 mmH
102 x 130 mm (dia. x H)
124 dia. x 165 mmH
124 x 130 mm (dia. x H)
180 dia. x 180 mmH
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Dimensions (L x l x H) | 102 dia. x 80 mmH |
| Comprend | Couvercle |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Quantité | 1Each |
| Poids (métrique) | 290 g |
| Forme | Rond |
| Hauteur (métrique) | 80 mm |
| Type de produit | Cuve |
| Matériau du bouchon | Acier inoxydable |
| Diamètre (métrique) | 102 mm |
| Afficher plus |