Learn More
asecos™ Niveau de stockage acier galvanisé
Tous les produits asecos Produits
Click to view available options
Poids (métrique):
8 kg
11 kg
12 kg
14 kg
Profondeur (métrique):
400,00 mm
600,00 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- avec Traverses de renfort et tiges de sécurité
Spécification
Spécification
| Matériau | Acier |
| Type | Storage Level |
| Longueur (impériale) | 39.37 in. |
| Longueur (métrique) | 1000.00 mm |
| Largeur (impériale) | 39.37 in. |
| Largeur (métrique) | 1000.00 mm |
| Hauteur (impériale) | 0.79 in. |
| Hauteur (métrique) | 20.00 mm |
| Profondeur (impériale) | 15.75 in. |
| Profondeur (métrique) | 400,00 mm |
| Afficher plus |