Learn More
RETSCH Steel Ring
Tous les produits Retsch Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique):
D.I. de 35 mm x D.E. de 40 mm
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Type | Steel Ring |
| Diamètre (métrique) | D.I. de 35 mm x D.E. de 40 mm |
| Matériau | Steel |