Learn More
Bochem™ Tiges en acier
Click to view available options
Longueur (métrique):
1000 mm
1500 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- À utiliser avec les bases de support
- Filetage M10
- Acier zingué
Spécification
Spécification
| Matériau | Acier |
| Longueur (métrique) | 1000 mm |
| Type de produit | Tige |
| À utiliser avec (application) | Pour les socles de support M10 filetés |
| À utiliser avec (équipement) | Bases de support avec filetage M10 |
| Quantité | 1 de chaque |