Learn More
asecos™ Bidon de sécurité tôle d’acier
Stockage sécurisé et transport interne de liquides inflammables
Marque:  asecos™ 23126
Informations supplémentaires : Poids : 0.75000kg
Code produit. 17816566
  • 93.28€ / 1 pièce
Expédition estimée: 29-05-2024
Description
  • avec robinet de dosage de précision en acier inoxydable (1.4301), avec purge, joint PTFE, blocage de flamme intégré (amovible) et bague de protection en plastique
  • avec autocollant de sécurité en plusieurs langues pour l’indication du contenu
Spécification
Spécification
0.3 gal.
Jaune
6.46 in.
8.46 in.
1.65 lb.
1 L
Acier
164.00 mm
215.00 mm
0.75 kg