Learn More
Bochem™ Socle de support en acier
Fabriqués conformément à la norme DIN 12892. La base de support en acier Bochem™ est dotée d’un filetage M10.
Marque: Bochem™ 5033
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Acier
- Fabriqués conformément à la norme DIN 12892
- Filetage M10
- Un pied réglable
- Vernis
Spécification
Acier | |
300 mm | |
Filetage M10 | |
M10 | |
1 de chaque |
6 mm | |
150 mm | |
Socle de support | |
Vert | |
2,2 kg |