Learn More
Bochem™ Socles de support en acier
Click to view available options
Longueur (métrique):
210 mm
250 mm
315 mm
Hauteur (métrique):
6 mm
8 mm
10 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Filetage M10
- 1 pied réglable
Spécification
Spécification
| Matériau | Acier |
| Hauteur (métrique) | 10 mm |
| Longueur (métrique) | 315 mm |
| Largeur (métrique) | 200 mm |
| Type de produit | Socle de support |
| Quantité | 1 de chaque |