Learn More
Fisherbrand™ Anneaux de support en acier avec tige
Offrent une grande facilité de raccordement sur les supports circulaires. Les anneaux de support en acier R&L Enterprises avec tige sont en acier doux.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.15120kg
Description
- Tiges de 8 mm de diamètre
- Longueur de tige de 140 mm
- Anneaux de différents diamètres
Spécification
Acier | |
150 mm | |
Anneau de support |