Learn More
Fisherbrand™ Anneaux de support en acier avec tige
Code produit. p-8012547 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
50 mm
70 mm
100 mm
127 mm
150 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12388149
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Offrent une grande facilité de raccordement sur les supports circulaires. Les anneaux de support en acier Fisherbrand™ avec tige sont fabriqués en acier doux.
  • Tiges de 8 mm de diamètre
  • Longueur de tige de 140 mm
  • Anneaux de différents diamètres
Specifications
Matériau Acier
Diamètre (métrique) interne 100 mm
Type de produit Anneau fermé