Learn More
Bochem™ Toile métallique en acier
Click to view available options
Dimensions (L x l):
120 x 120 mm
200 x 200 mm
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Centre en céramique | 85 mm |
| Dimensions (L x l) | 120 x 120 mm |
| Forme | Carré |
| Type | Toile métallique avec centre en céramique |