Learn More
Bochem™ Pinces pour statif standard en acier zingué avec bouchon
Click to view available options
Diamètre (métrique):
120 mm
150 mm
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Quantité | 1 de chaque |
| Type | Pince du support |
| Matériau | Acier en plaques de zinc |
| Diamètre (métrique) | 120 mm |
| Longueur (métrique) | 180 mm |
| Diamètre (métrique) intérieur | 120 mm |