Learn More
Bochem™ Triangles en acier zingué
Click to view available options
Longueur (métrique):
50 mm
60 mm
70 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Triangles
- Acier zingué
- Avec tubes en argile
Spécification
Spécification
| Matériau | Acier zingué |
| Longueur (métrique) | 50 mm |
| Product Type | Triangle |