Learn More
Bochem™ Triangles en acier zingué
Code produit. p-8006751
Click to view available options
Longueur (métrique):
50 mm
60 mm
70 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10385761
Marque: Bochem™ 12701
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En acier zingué. Les triangles en acier zingué Bochem sont livrés avec des tubes en argile.
  • Triangles
  • Acier zingué
  • Avec tubes en argile
Spécification
Matériau Acier zingué
Longueur (métrique) 50 mm
Product Type Triangle