Learn More
BD Biosciences™ Kit de numération des cellules souches (CE/IVD)
Click to view available options
Quantité:
50 tests
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Permet la numération simultanée de populations de cellules souches hématopoïétiques double-positives viables CD45+/CD34+ dans les nombres absolus de CD34+ (cellules/μl), ainsi que le pourcentage du nombre total de leucocytes viables CD34+ (% CD34).
- Les échantillons suivants peuvent être analysés à l’aide de ce kit : sang périphérique normal et mobilisé, produits de leucaphérèse frais et décongelés, moelle osseuse fraîche et décongelée, et sang de cordon frais et décongelé.
- Ce kit est destiné au diagnostic in vitro (IVD) sur un cytomètre en flux BD FACSCalibur™ avec le logiciel BD CellQuest™ ou BD CellQuest™ Pro, ou un cytomètre en flux BD FACSCanto™ II avec le logiciel BD FACSCanto™.
- Contenu : Réactif de cellules souches BD (CD45 FITC / CD34 PE), réactif de 7-aminoactinomycine D (7-AAD), 10x solution de lyse au chlorure d’ammonium, 50 tubes BD TruCount.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Stocker le réactif BD Stem Cell (CD45/CD34) entre 2 °C et 8 °C. Ne pas utiliser au-delà de la date de péremption figurant sur l’étiquette. Ne pas congeler le réactif ou l’exposer à la lumière directe pendant le stockage ou l’incubation avec des cellules. Stocker le flacon de réactif au sec. Stocker les tubes TruCount de BD dans leur pochette en aluminium d’origine entre 2°C et 25°C. Pour éviter les risques de condensation, ouvrir le sachet uniquement après qu’il a atteint la température ambiante et le refermer soigneusement immédiatement après avoir retiré le tube. Examiner le dessiccant chaque ouverture du sachet. Si le dessiccant est passé de bleu à lavande, jeter les tubes restants. Stocker le produit 7-AAD entre 2 °C et 8 °C. Conserver à l’abri de la lumière. Stocker le chlorure d’ammonium 10X entre 2 °C et 8 °C. |
| Comprend | 50 tubes Trucount |
| Nbre de tests | 50 tests |
| Quantité | 50 tests |
| Stabilité | Le sachet non ouvert est stable jusqu’à la date de péremption indiquée sur l’étiquette. Ne pas ouvrir et utiliser les tubes après cette date d’expiration. |
| Type de produit | Kit de dénombrement |