Learn More
STEMCELL Technologies STEMdiff™ APEL™2 Medium
Click to view available options
Quantité:
500 ml
Conditionnement:
500mL
Description
- STEMdiff™ APEL™ 2 Medium is a fully defined, serum-free and animal component-free medium for the differentiation of human embryonic stem (ES) cells and induced pluripotent stem (iPS) cells
- It is based on the APEL formulation published by Dr
- Andrew Elefanty and lacks undefined components such as protein-free hybridoma medium
- STEMdiff™ APEL™ 2 can be used in adherent or embryoid body (EB)-based protocols, such as with AggreWell™
- It can be used with a variety of different induction factors or cytokines to support differentiation along ectoderm, mesoderm and endoderm lineages
Spécification
Spécification
| Type de cellule | Cellules souches pluripotentes |
| À utiliser avec (application) | Cell Culture, Differentiation |
| Quantité | 500 ml |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.