missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
STEMCELL Technologies STEMdiff™ Hematopoietic Kit
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 kit
Description
- Generate functional hematopoietic progenitor cells from human embryonic stem (ES) and induced pluripotent stem (iPS) cells with the STEMdiff Hematopoietic Kit
- Using a simple and reproducible protocol in serum- and feeder-free conditions, you can produce hematopoietic progenitor cells expressing CD34, CD45, and CD43
- The robust, two-stage protocol initially induces cells toward the mesoderm before further differentiating them into hematopoietic progenitor cells
- After 12 days, a population of hematopoietic cells containing 25 - 65% (average 43%) CD34+CD45+ progenitor cells can be harvested, including progenitor cells that have the capacity to form functional hematopoietic colonies in the colony-forming unit (CFU) assay
- The STEMdiff Hematopoietic Kit has been optimized for differentiation of human pluripotent cells maintained in mTeSR1 (Catalog #85850)
Spécification
Spécification
| Type de cellule | Hematopoietic Stem and Progenitor Cells, Pluripotent Stem Cells |
| À utiliser avec (application) | Cell Culture, Differentiation |
| Quantité | 1 kit |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu