Learn More
STEMCELL Technologies STEMdiff™ Neural Progenitor Freezing Medium
Click to view available options
Quantité:
100 ml
Description
- STEMdiff™ Neural Progenitor Freezing Medium is a serum-free medium for cryopreservation of neural progenitor cells (NPCs) derived from human embryonic stem (ES) cells and induced pluripotent stem (iPS) cells
- This freezing medium is optimized for the cryopreservation of NPCs generated using STEMdiff™ Neural Induction Medium (Catalog #05835) and cultured in STEMdiff™ Neural Progenitor Medium (Catalog #05833)
- NPCs can be frozen at any point post-neural induction, with reproducibly high recovery rates
- Post-thaw, NPCs display healthy morphology, express NPC markers, and retain the potential to expand and differentiate into neurons
Spécification
Spécification
| Type de cellule | Neural Cells, PSC-Derived; Neural Stem and Progenitor Cells; Pluripotent Stem Cells |
| À utiliser avec (application) | Cryoconservation |
| Quantité | 100 ml |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.