Learn More
Zeiss™ Microscope Stemi 305 Stereo
Click to view available options
Comprend:
Double spot Illuminator K LED
Illuminateur annulaire K LED
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
Description
- Ce microscope stéréo compact Greenough vous permet d’observer vos échantillons tels qu’ils sont : en trois dimensions, avec un contraste net. Aucune préparation n’est requise.
- Le Stemi 305 est un microscope facile à utiliser, nécessitant une configuration minimale. Tout est intégré, y compris l’éclairage LED à longue durée de vie pour la lumière réfléchie et transmise.
- Illuminateur spot K LED - Un seul spot pour l’éclairage épiscopique de fond clair et de fond sombre, filetage M24x0.5 pour le polariseur, hauteur réglable, inclinable, zoomable.
Spécification
Spécification
| Comprend | Double spot Illuminator K LED |
| Type de produit | Stéréomicroscope |