Learn More
STEMCELL Technologies StemRegenin 1 (Hydrochloride)
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
Conditionnement:
1mg
5mg
Description
- StemRegenin1 (SR1) is an antagonist of the aryl hydrocarbon receptor (AHR)
- It promotes ex vivo expansion of CD34+ human hematopoietic stem cells (Boitano et al.), 2010, Csazar et al.), 2012)
- SR1 has been shown to collaborate with UM729 in preventing differentiation of acute myeloid leukemia (AML) cells in culture (Pabst et al.), 2014)
- SR1 also stimulates the proliferation and differentiation of CD34+ hematopoietic progenitor cells into dendritic cells (Thordardottir et al.), 2014)
- This product is supplied as the hydrochloride salt of the molecule
Spécification
Spécification
| Synonyme | SR1 (Hydrochloride) |
| Quantité | 1 mg |
| Formule moléculaire | C24H23N5OS · HCl |
| Pureté | ≥98% |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.