Learn More
Corning™ Embouts de seringue pour pipette répétitive Step-R™, stériles
GREENER_CHOICE
Code produit. 15893895 Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
0,05 ml
0,5 ml
1,25 ml
2,5 ml
5 ml
12,5 ml
25 ml
50 ml
Conditionnement:
100 pièces
25 pièces
Code produit. 15893895
Marque: Corning™ 6625
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Embouts de seringue pour pipette répétitive Step-R™ de Corning™, non stériles, offrant une distribution de type à déplacement positif de liquides visqueux ou volatils.
  • Idéal pour les liquides visqueux, denses et volatils
  • Incréments minimum imprimés sur la seringue elle-même
  • Délivre avec précision la dose sélectionnée
  • Fabriqué en PP et PE de haute qualité
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité ISO8655
Matériau Polypropylène
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Distribution de liquides visqueux et volatils
Quantité 12,5 mL
Volume (métrique) 12,5 ml