Learn More
Sonics Materials™ Micropointe étagée
Code produit. 10131492
Click to view available options
Diamètre (métrique):
2 mm
6 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10131492
Marque: Sonics Materials™ 6300435
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Micro pointes et sondes robustes et fiables qui intensifient et rayonnent de l’énergie ultrasonique dans un échantillon.
  • Sonde à micropointe, 2 mm, 0,1 à 5 ml
  • Les micro pointes et les sondes intensifient et rayonnent de l’énergie ultrasonique dans l’échantillon
  • Des pointes de plus petit diamètre produisent une plus grande intensité de cavitation, mais l’énergie libérée est limitée à un champ plus étroit et plus concentré
    • Inversement, les pointes de plus grand diamètre produisent une intensité plus faible, mais l’énergie est libérée sur une plus grande surface
    • Plus le diamètre de la pointe est grand, plus le volume pouvant être traité est important, mais à intensité réduite
Spécification
Amplitude 75 μm
Type de produit Disperseur numérique
Diamètre (métrique) 6 mm
Quantité d’emballage 1 de chaque